Learn More
1-Benzotiofeno5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10542423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542423 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10065972 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10132984 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10542423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24804DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 10133-30-9
Fórmula molecular C9H6OS
Peso molecular (g/mol) 162.21
Número MDL MFCD05663673
Clave InChI QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
PubChem CID 139097
Nombre IUPAC 1-benzotiofen-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 95%