Learn More
Ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10051664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10051664 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10009251 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10051364 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12301DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 5381-25-9
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.205
Número MDL MFCD01846406
Clave InChI DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%