Learn More
Hidrato de hidrocloruro de 1-benzotiofen-3-carboximidamidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10191012 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10191012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12331EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride
CAS 465515-36-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H11ClN2OS
Número MDL MFCD03659730
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride, 1-benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride, benzo b thiophene-3-carboxamidine, chloride
Clave InChI DCDNRDYUSJNDGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.NC(=N)C1=CSC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-benzotiofen-3-carboximidamida; hidrato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 230.71
PubChem CID 2776350
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.7
Porcentaje de pureza 97%