Learn More
1-Benzotiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10304712 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 3541-37-5
Fórmula molecular C9H6OS
Peso molecular (g/mol) 162.21
Número MDL MFCD01075041
Clave InChI NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Yes
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 97%