Learn More
Isocianato de 1-benzotiofen-5-il, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10771114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10771114 250 mg 250 miligramos
10196252 1 g 1 g
10788245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771114 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24806CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 239097-78-0
Fórmula molecular C9H5NOS
Peso molecular (g/mol) 175.205
Clave InChI GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
Nombre IUPAC 5-isocianato-1-benzotiofeno
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.21
Porcentaje de pureza 97%