Learn More
1-Benzotiofen-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733433 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10304482 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265744 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24814CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 20532-28-9
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.211
Clave InChI ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophen-5-amine, 5-aminobenzothiophene, 5-aminobenzo b thiophene, benzo b thiophen-5-ylamine, 5-aminothionaphthene, benzothiophen-5-amine, 1-benzothien-5-ylamine, 5-amino-benzo b thiophene, benzo b thiophene-5-ylamine
PubChem CID 288032
Nombre IUPAC 1-benzotiofen-5-amina
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-5-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 97%