Learn More
Clorhidrato de 1-benzotiofen-3-ilmetilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340567 5 g 5 g
10723043 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340567 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12313DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 55810-74-7
Fórmula molecular C9H10ClNS
Peso molecular (g/mol) 199.696
Número MDL MFCD01566652
Clave InChI MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2776346
Nombre IUPAC 1-benzotiofen-3-ilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.7
Porcentaje de pureza 95%