Learn More
1-Benzotiofen-2-ilmetilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10427612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427612 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10427612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12213DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-2-ylmethylamine
CAS 6314-43-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9NS
Número MDL MFCD00965305
Cantidad 1 g
Sinónimo benzo b thiophen-2-ylmethanamine, 1-benzothiophen-2-ylmethylamine, benzo b thiophene-2-methanamine, c-benzo b thiophen-2-yl-methylamine, benzo b thiophen-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl benzo b thiophene, 1-benzothiophene-2-yl methylamine, 1-1-benzothiophen-2-yl methanamine, benzo b thiophene-2-methylamine
Clave InChI WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CN
Nombre IUPAC 1-benotiofen-2-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 163.238
PubChem CID 237074
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 95%