Learn More
Ácido 1-benzofuran-5-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10417422 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10099231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10481674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07101DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 90721-27-0
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD01006742
Clave InChI GTWXSZIQNTUNKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, benzo b furan-5-carboxylic acid, 1-benzofunan-5-carboxylic acid, benzofurane-5-carboxylic acid, 4ctj, pubchem7018, 5-benzofuran carboxylic, rarechem al be 1369, 5-benzofurancarboxylicacid
PubChem CID 595656
Nombre IUPAC ácido 1-benzofuran-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%