Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10661093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10661093 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10660903 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10001474 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10661093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07104DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 10035-16-2
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Número MDL MFCD03411182
Clave InChI LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
Nombre IUPAC 1-benzofurano-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97%