Learn More
1-benzofuran-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595534 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10248333 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10094023 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10595534 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC07114DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 58546-89-7
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
PubChem CID 1477152
Nombre IUPAC 1-benzofuran-5-amina
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%