Learn More
Cloruro de 1-benzofuran-2-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10464312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10464312 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10666193 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10672455 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10464312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06603DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17070-58-5
Fórmula molecular C8H5ClO3S
Peso molecular (g/mol) 216.635
Clave InChI RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
PubChem CID 2795172
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzofuran-2-sulfonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.64
Porcentaje de pureza 97%