Learn More
1-Benzo[b]tiofen-3-il-2-bromotan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11905558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905558 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10120732 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905558 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12305DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 26167-45-3
Fórmula molecular C10H7BrOS
Peso molecular (g/mol) 255.129
Clave InChI CKHWNGWAHFLCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzothiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 3-2-bromoacetyl benzo b thiophen, 1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-ethanone, ethanone,1-benzo b thien-3-yl-2-bromo
PubChem CID 2776341
Nombre IUPAC 1-(1-benotiofen-3-il)-2-bromoetanona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.13
Porcentaje de pureza 97%