Learn More
1-Benzo[b]tien-4-ilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine |
| CAS | 846038-18-4 |
| Fórmula molecular | C12H14N2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Benzo[b]thiophen-4-ylpiperazine, 4-(1-Piperazinyl)benzo[b]thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2S/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1/h1-4,9,13H,5-8H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-benzotiofeno-4-il)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0878 |