Learn More
Monoclorhidrato de 1-benzo[b]tien-4-il-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride |
| CAS | 913614-18-3 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 S . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Piperazine, 1-benzo[b]thien-4-yl-, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2S.ClH/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-benzotiofen-4-il)piperazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0644 |