Learn More
Clorhidrato de 1-benzo[b]tien-4-il-piperazina, Mikromol
Código de producto. 30460853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460853 4 x 25 mg -
30049841 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460853 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3702.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-benzo[b]tien-4-il-piperazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride
CAS 913614-18-3
Nombres de analitos o componentes 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Piperazine, 1-benzo[b]thien-4-yl-, monohydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2S.ClH/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23
Nombre IUPAC 1-(1-benzotiofen-4-il)piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 254.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0644 g/mol