Learn More
1-benzo-[b]tien-2-iletanona, Mikromol™
Código de producto. 30052333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30052333 25 mg 25 miligramos
30049152 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052333 Supplier Mikromol Supplier No. MM1297.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-benzo-[b]tien-2-iletanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Nombres de analitos o componentes 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H8 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
Nombre IUPAC 1-(1-benzotiofen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 176.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,0296 g/mol