Learn More
1-Benzhidrilpiperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzhydrylpiperazine-d8 |
| CAS | 1330188-81-2 |
| Fórmula molecular | C17H12D8N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, 4-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, 4-Benzhydrylpiperazine-d8, Benzhydrylpiperazine-d8, N-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, N-Benzhydrylpiperazine-d8, NSC 35536-d8, Norcyclizine-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2/i11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccccc3)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2129 |