Learn More
Ácido 1-benzhidrilazetidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 36476-87-6 |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(Diphenylmethyl)Azetidine-3-Carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)15-11-18(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-benzhidrilacetidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1259 |