Learn More
1-benzhidrilazetidin-3-ol, TRC
Código de producto. 30334042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334042 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1955001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Fórmula molecular C16 H17 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo Azelnidipine Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMILES OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-benzhidrilacetidin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 239.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.131