Learn More
1-Benzhidril-3-cianoazetidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzhydryl-3-cyanoazetidine |
| CAS | 36476-86-5 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2/c18-11-14-12-19(13-14)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,14,17H,12-13H2 |
| SMILES | N#CC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-benzhydrylazetidine-3-carbonitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1313 |