Learn More
1-Benzhidril-3-cianoazetidina, TRC
Código de producto. 30336171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336171 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB196500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydryl-3-cyanoazetidine
CAS 36476-86-5
Fórmula molecular C17 H16 N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2/c18-11-14-12-19(13-14)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,14,17H,12-13H2
SMILES N#CC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-benzohidrilazetidina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 248.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1313