Learn More
1-BCP, MedChemExpress
Código de producto. 16446067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16446067 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16446067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101363
MedChemExpress 1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BCP
CAS 34023-62-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Piperonylic acid piperidide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (428.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)N3CCCCC3
Peso molecular (g/mol) 233.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation