Learn More
1-Aziridinetanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aziridineethanol |
| CAS | 1072-52-2 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-3-5-1-2-5/h6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCN1CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-(aziridin-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 87.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.068 |