Learn More
Tetrafluoroborato de 1-(azidosulfonil)-1h-imidazol-3-io, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Azidosulfonyl)-1h-Imidazol-3-Ium Tetrafluoroborate |
| CAS | 1357503-31-1 |
| Fórmula molecular | C3H4BF4N5O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N5O2S.BF4/c4-6-7-11(9,10)8-2-1-5-3-8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q;-1/p+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.[N-]=[N+]=NS(=O)(=O)n1cc[nH+]c1 |
| Nombre IUPAC | N-diazoimidazol-3-io-1-sulfonamida;tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 260.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.0115 |