Learn More
1-(azidometil)pireno, TRC
Código de producto. 30343201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343201 500 mg 500 miligramos
30334160 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30343201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA919945500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Fórmula molecular C17H11N3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-(azidometil)pireno
Peso molecular (g/mol) 257.29