Learn More
1-(azidometil)pireno, TRC
Código de producto. 30329056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30329056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA919945100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Fórmula molecular C17H11N3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-(azidometil)pireno
Peso molecular (g/mol) 257.29