Learn More
1-(azidometil)-3-metoxibenceno (~0,5 M en MTBE), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| CAS | 123767-44-2 |
| Fórmula molecular | C8H9N3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC1=CC=CC(=C1)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-(azidometil)-3-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0746 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5 M |