Learn More
1-azido-4-(bromometil)benceno, TRC
Código de producto. 30333152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30333152 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30333152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4087701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azido-4-(bromomethyl)benzene
CAS 74489-49-9
Fórmula molecular C7H6N3Br
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrN3/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)10-11-9/h1-4H,5H2
SMILES BrCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 1-azido-4-(bromometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 212.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.9745