Learn More
1-azido-4-(bromometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azido-4-(bromomethyl)benzene |
| CAS | 74489-49-9 |
| Fórmula molecular | C7H6N3Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN3/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)10-11-9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-4-(bromometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 212.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9745 |