Learn More
1-azido-3-cloro-2-propanol, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azido-3-chloro-2-propanol |
| CAS | 51275-91-3 |
| Fórmula molecular | C3 H6 Cl N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6ClN3O/c4-1-3(8)2-6-7-5/h3,8H,1-2H2 |
| SMILES | OC(CCl)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-3-cloropropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0199 |