Learn More
1-azido-2-(2-metoxietoxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 215181-61-6 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3O2/c1-9-4-5-10-3-2-7-8-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-2-(2-metoxietoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0851 |