Learn More
Éster metílico de 1-azido-1-desoxi-D-glucuronato 2,3,4-triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Azido-1-deoxy-D-glucuronate 2,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 67776-38-9 |
| Fórmula molecular | C13H17N3O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucopyranuronic Acid 2,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O9/c1-5(17)22-8-9(23-6(2)18)11(13(20)21-4)25-12(15-16-14)10(8)24-7(3)19/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-azidooxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.0965 |