Learn More
1-azafenotiazina, Mikromol™
Código de producto. 30052231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052231 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052231 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0486.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-azafenotiazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azaphenothiazine
CAS 261-96-1
Nombres de analitos o componentes 1-Azaphenothiazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H8 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13)
SMILES N1c2ccccc2Sc3cccnc13
Nombre IUPAC 10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina
Peso molecular (g/mol) 200.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0408 g/mol