Learn More
(1-azabiciclo[2.2.2]oct-4-il)(difenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol |
| CAS | 461648-39-5 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, α,α-diphenyl-, α,α-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, (1-Azabicyclo[2.2.2]oct-4-yl)(diphenyl)methanol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl(diphenyl)methanol, GW 351185X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2 |
| SMILES | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CCN(CC3)CC4 |
| Nombre IUPAC | 1-azabiciclo[2.2.2]octan-4-il(difenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.178 |