Learn More
1-Aza-15-corona-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457947 250 mg 250 miligramos
15437947 1 g 1 g
15447947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51064.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66943-05-3 | C10H21NO4 | 219.281 g/mol
1-Aza-15-crown-5 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofuctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Aza-15-corona-5 se utiliza como compuesto básico en la síntesis de los éteres bis-corona, los éteres lariat y otros macrociclos monofuncionalizados. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66943-05-3
Fórmula molecular C10H21NO4
Peso molecular (g/mol) 219.281
Número MDL MFCD00075465
Clave InChI BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
PubChem CID 544820
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aza-15-crown-5
Cantidad 250 mg
Beilstein 971959
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.28
Porcentaje de pureza 97%