Learn More
1-araquidoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 108341-80-6 |
| Fórmula molecular | C28 H58 N O7 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (7R)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphanonacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (R)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphanonacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H58NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)34-25-27(30)26-36-37(32,33)35-24-23-29(2,3)4/h27,30H,5-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(2R)-2-hidroxi-3-icosanoiloxipropil] 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 551.736 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.395 |