Learn More
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Código de producto. 16404748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16404748 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16404748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113010
MedChemExpress 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Forma física Solid
CAS 108341-80-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H58NO7P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Peso molecular (g/mol) 551.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.74
Porcentaje de pureza 99.0%