Learn More
Ácido 1-antracenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 607-42-1 |
| Fórmula molecular | C15H10O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14(12)13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| Nombre IUPAC | ácido antraceno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0681 |