Learn More
Ácido 1-antracenobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Anthracenebutyric Acid |
| CAS | 72648-40-9 |
| Fórmula molecular | C5 H11 O7 P . 2 Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | γ-(1-Anthryl)butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13O7P.2Na/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11;;/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2/t4-,5?;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC(O)(CO)[C@H](O)COP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;[(2R)-2,3,4-trihidroxi-3-metilbutil] |
| Peso molecular (g/mol) | 260.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.004 |