Learn More
Clorhidrato de 1-aminopirrolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 20386-22-5 |
| Fórmula molecular | C4H9ClN2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride, 1-Amino-2-pyrrolidinone Monohydrochloride, 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, N-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O.ClH/c5-6-3-1-2-4(6)7;/h1-3,5H2;1H |
| SMILES | O=C1N(N)CCC1.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de 1-aminopirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.04 |