Learn More
1-Aminopirrol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17211216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211216 5 g 5 g
17201216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467560050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-39-9
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Clave InChI YNZAFFFENDLJQG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1H-pirrol-1-amina
SMILES NN1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrrole
Densidad 1.0600 g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1