Learn More
Yoduro de 1-aminopiridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491727 5 g 5 g
11401737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25703.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6295-87-0 | C5H7IN2 | 222.03 g/mol
1-Aminopyridinium iodide is a reagent used as a building block to construct fused heterocycles, synthesis of substituted pyridines, dipolar cycloadditions, ylide type reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de 1-aminopiridinio es un reactivo utilizado como compuesto básico para construir heterociclos fusionados, síntesis de piridinas sustituidas, cicloadiciones dipolares y reacciones de tipo iluro.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6295-87-0
Fórmula molecular C5H7IN2
Peso molecular (g/mol) 222.03
Número MDL MFCD00051893
Clave InChI NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-aminopyridinium iodide, 1-aminopyridin-1-ium iodide, n-aminopyridinium iodide, pyridinium, 1-amino-, iodide, 1-aminopyridiniumiodide, pyridylamine, iodide, aminopyridinium iodide, amino-pyridinium iodide, l-aminopyridinium iodide, acmc-209nay
PubChem CID 2733704
Nombre IUPAC 1-aminopyridin-1-ium iodide
SMILES [I-].N[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyridinium iodide
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3713241
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.03
Porcentaje de pureza 97%