Learn More
1-aminopireno, TRC
Código de producto. 30309789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309789 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30309789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629285500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene
CAS 1606-67-3
Fórmula molecular C16 H11 N
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Aminopyren, 1-Aminopyrene, 3-Aminopyrene, NSC 11436, α-Aminopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2
SMILES Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC piren-1-amina
Peso molecular (g/mol) 217.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0891