Learn More
1-Aminopireno-d9, TRC
Código de producto. 17997179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997179 2.5 mg 2.50 miligramo
17949399 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17997179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6292872.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128008-86-6
Fórmula molecular C16 D9 H2 N
Peso molecular (g/mol) 226.321
Sinónimo 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-amine (9CI), 1-Aminopyrene-d9, 1-Aminopyrene-D9
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopirena-1-amina
SMILES [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(N)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene-d9
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.146