Learn More
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335018 0.5 g 0.50 g
11325018 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043968.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
It acts as a precursor molecule for production of other fluorescent probes such as 1-Azidopyrene, APTS, and N-(1-Pyrene)iodoacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1606-67-3
Fórmula molecular C16H11N
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00004140
Clave InChI YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
Nombre IUPAC piren-1-amina
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo