Learn More
1-Aminopiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318955 5 g 5 g
11328955 25 g 25 g
11338955 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14078.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2213-43-6
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Número MDL MFCD00006489
Clave InChI LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
Nombre IUPAC piperidin-1-amina
SMILES C1CCN(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopiperidine
Densidad 0.928
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 383565
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%