Learn More
1-Aminoftalazina, TRC
Código de producto. 30133418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133418 250 mg 250 miligramos
17933205 100 mg 100 miligramos
17981805 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627660250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19064-69-8
Fórmula molecular C8 H7 N3
Peso molecular (g/mol) 145.16
Nombre IUPAC Ftalazina-1-amina
SMILES Nc1nncc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminophthalazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.064
Porcentaje de pureza >95%