Learn More
1-aminonaftaleno-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminonaphthalene-D9 |
| CAS | 78832-56-1 |
| Fórmula molecular | C10 D9 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-amine-d2 (9 CI), 1-Napthylamine-d9, 1-Aminonaphthalene-d9, 1-Aminonaphthalene-D9, 1-Aminonaphthalene-N,N,2,3,4,5,6,7,8-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c12 |
| Nombre IUPAC | N,N,2,3,4,5,6,7,8-nonadeuterionaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.2406 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.13 g/mol |
| Mostrar más |