Learn More
Clorhidrato de 1-aminometil-1-ciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742421 1 g Frasco de vidrio 1 g
10459670 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184580010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19968-85-5
Fórmula molecular C7H15NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 165.67
Número MDL MFCD00003859
Clave InChI DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
PubChem CID 3084332
Nombre IUPAC 1-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C to 219°C
Color Beige grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2C6H10OH·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo